Learn More
Etilo5-(5-bromo-2-tienil)-3-isoxazolcarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10419084
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
423768-50-7
C10H8BrNO3S
302.142
MFCD03407336
OIZZMDOBYXRSNQ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-5-bromo-2-thienyl-3-isoxazolecarboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl isoxazole-3-carboxylate
2776548
etil 5-(5-bromotiofen-2-il)-1,2-oxazol-3-carboxilato
CCOC(=O)C1=NOC(=C1)C2=CC=C(S2)Br
423768-50-7
C10H8BrNO3S
302.142
MFCD03407336
OIZZMDOBYXRSNQ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-5-bromo-2-thienyl-3-isoxazolecarboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl isoxazole-3-carboxylate
2776548
etil 5-(5-bromotiofen-2-il)-1,2-oxazol-3-carboxilato
CCOC(=O)C1=NOC(=C1)C2=CC=C(S2)Br
Nombre del producto químico o material ethyle5-(5-bromo-2-thienyl)-3-isoxazolecarboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.15
Porcentaje de pureza 97%