Learn More
Etil 4-formil-3,5-dimetil-1H-pirrol-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nombre del producto químico o material | ethyle4-formyl-3, 5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.22 |
Porcentaje de pureza | 97% |