Learn More
Etilo4-cloro-2-(trifluorometilo)pirimidina-5-carboxilato, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge SPB04750EA
Detalles adicionales : CAS : 720-01-4 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10031934
  • 420.00€ / 10 g
Fecha estimada de envío
08-02-2021
720-01-4
254.593
DSULCDCBENGHAX-UHFFFAOYSA-N
2737166
CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1Cl)C(F)(F)F
C8H6ClF3N2O2
MFCD00173897
ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylicacidethylester, ethyl 2-trifluoromethyl-4-chloropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-car, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester
etilo 4-cloro-2-(trifluorometil)pirimidina-5-carboxilato
Especificaciones
ethyle4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
10g
97.0
C8H6ClF3N2O2
ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylicacidethylester, ethyl 2-trifluoromethyl-4-chloropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-car, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester
CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1Cl)C(F)(F)F
254.593
254.59
Frasco de vidrio ámbar
720-01-4
97%
MFCD00173897
DSULCDCBENGHAX-UHFFFAOYSA-N
etilo 4-cloro-2-(trifluorometil)pirimidina-5-carboxilato
2737166
97%
Videos
SDS Documentos