Learn More
Etilo4-cloro-2-(trifluorometilo)pirimidina-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2704749
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
720-01-4
C8H6ClF3N2O2
254.59
MFCD00173897
DSULCDCBENGHAX-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylicacidethylester, ethyl 2-trifluoromethyl-4-chloropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-car, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester
2737166
etilo 4-cloro-2-(trifluorometil)pirimidina-5-carboxilato
CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1Cl)C(F)(F)F
720-01-4
C8H6ClF3N2O2
254.59
MFCD00173897
DSULCDCBENGHAX-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylicacidethylester, ethyl 2-trifluoromethyl-4-chloropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-car, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester
2737166
etilo 4-cloro-2-(trifluorometil)pirimidina-5-carboxilato
CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1Cl)C(F)(F)F
Nombre del producto químico o material ethyle4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.59
Porcentaje de pureza 97%