Learn More
etilo4-bromo-3,5-dimetil-1H-pirrol-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2704743
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
5408-07-1
C9H12BrNO2
246.10
MFCD02647051
POLBZQUAKJYNIF-UHFFFAOYSA-N
1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-bromo-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 4-bromo-3,5-dimethyl-2-ethoxycarbonyl-1h-pyrrole, ethyl 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylat, pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl,ethyl ester
138486
etilo 4-bromo-3,5-dimetil-1H-pirrol-2-carboxilato
CCOC(=O)C1=C(C(=C(N1)C)Br)C
5408-07-1
C9H12BrNO2
246.10
MFCD02647051
POLBZQUAKJYNIF-UHFFFAOYSA-N
1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-bromo-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 4-bromo-3,5-dimethyl-2-ethoxycarbonyl-1h-pyrrole, ethyl 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylat, pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl,ethyl ester
138486
etilo 4-bromo-3,5-dimetil-1H-pirrol-2-carboxilato
CCOC(=O)C1=C(C(=C(N1)C)Br)C
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-bromo-3, 5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1
Porcentaje de pureza 97%