Learn More
etilo3,5-diclorobenzoato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2704197
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
91085-56-2
C9H8Cl2O2
219.06
MFCD00221467
JRLNLVFPSMDPLU-UHFFFAOYSA-N
ethyl3,5-dichlorobenzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0057, 5-ethoxycarbonyl-1,3-dichlorobenzene, benzoic acid, 3,5-dichloro-, ethyl ester, pubchem10323, ethyl 3,5-dichloro benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl benzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl etster
2736404
3,5-diclorobenzoato de etilo
CCOC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
91085-56-2
C9H8Cl2O2
219.06
MFCD00221467
JRLNLVFPSMDPLU-UHFFFAOYSA-N
ethyl3,5-dichlorobenzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0057, 5-ethoxycarbonyl-1,3-dichlorobenzene, benzoic acid, 3,5-dichloro-, ethyl ester, pubchem10323, ethyl 3,5-dichloro benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl benzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl etster
2736404
3,5-diclorobenzoato de etilo
CCOC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Nombre del producto químico o material Ethyl 3, 5-dichlorobenzoate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal Cl2C6H3C(O)OCH2CH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.07
Porcentaje de pureza 97%