Learn More
Etil 3,3-dietoxipropanoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757856
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
10601-80-6
C9H18O4
190.24
MFCD00009865
SIALOQYKFQEKOG-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3,3-diethoxypropionate, 3,3-diethoxypropionic acid ethyl ester, ethyl3,3-diethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-diethoxy-, ethyl ester, 3,3-diethoxy-propionic acid ethyl ester, malonaldehydic acid ethyl ester diethylacetal, zlchem 288, pubchem18874, acmc-1bujf, ethyl 3.3-diethoxypropanoate
66389
etil 3,3-dietoxipropanoato
CCOC(CC(=O)OCC)OCC
10601-80-6
C9H18O4
190.24
MFCD00009865
SIALOQYKFQEKOG-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3,3-diethoxypropionate, 3,3-diethoxypropionic acid ethyl ester, ethyl3,3-diethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-diethoxy-, ethyl ester, 3,3-diethoxy-propionic acid ethyl ester, malonaldehydic acid ethyl ester diethylacetal, zlchem 288, pubchem18874, acmc-1bujf, ethyl 3.3-diethoxypropanoate
66389
etil 3,3-dietoxipropanoato
CCOC(CC(=O)OCC)OCC
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl 3, 3-diethoxypropanoate
Color Incolora
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 95°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5O)2CHCH2COOC2H5
Índice de refracción 1.4100 to 1.412
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: 23g/L (20 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido