Learn More
Etilo 2-metilnicotinato, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228650
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
1721-26-2
C9H11NO2
165.19
MFCD00006336
TZORNSWZUZDUCU-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid ethyl ester, 2-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl nicotinate, ethyl 2-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-methylpyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate∼2-methylnicotinic acid ethyl ester, pubchem12727
74401
etilo 2-metilpiridina-3-carboxilato
CCOC(=O)C1=CC=CN=C1C
1721-26-2
C9H11NO2
165.19
MFCD00006336
TZORNSWZUZDUCU-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid ethyl ester, 2-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl nicotinate, ethyl 2-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-methylpyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate∼2-methylnicotinic acid ethyl ester, pubchem12727
74401
etilo 2-metilpiridina-3-carboxilato
CCOC(=O)C1=CC=CN=C1C
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-methylnicotinate
Color Incoloro a naranja
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 126°C to 127°C (24.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 103°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 2-methylnicotinate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.