Learn More
Etil2-mercapto-1H-imidazol-4-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2704120
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
64038-64-8
C6H8N2O2S
172.202
MFCD00068042
PONOGPICUOALRU-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-mercapto-1h-imidazole-4-carboxylate, 4-ethoxycarbonylimidazole-2-thiol, usaf el-63, imidazole-2-thiol, 5-ethoxycarbonyl, 2-mercapto-5-carbethoxyimidazole, imidazole, 2-mercapto-5-carbethoxy, ethyl 2-sulfanyl-1h-imidazole-4-carboxylate, 2-mercapto-1h-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-mercaptoimidazole-4-carboxylate, maybridge1_005066
2736338
etil 2-sulfanilideno-1,3-dihidroimidazol-4-carboxilato
CCOC(=O)C1=CNC(=S)N1
64038-64-8
C6H8N2O2S
172.202
MFCD00068042
PONOGPICUOALRU-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-mercapto-1h-imidazole-4-carboxylate, 4-ethoxycarbonylimidazole-2-thiol, usaf el-63, imidazole-2-thiol, 5-ethoxycarbonyl, 2-mercapto-5-carbethoxyimidazole, imidazole, 2-mercapto-5-carbethoxy, ethyl 2-sulfanyl-1h-imidazole-4-carboxylate, 2-mercapto-1h-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-mercaptoimidazole-4-carboxylate, maybridge1_005066
2736338
etil 2-sulfanilideno-1,3-dihidroimidazol-4-carboxilato
CCOC(=O)C1=CNC(=S)N1
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-mercapto-1H-imidazole-4-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.21
Porcentaje de pureza 97%