missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Etil 2-butinoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4089684
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
4341-76-8
C6H8O2
112.13
MFCD00015182
FCJJZKCJURDYNF-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-butynoate, ethyl tetrolate, 2-butynoic acid ethyl ester, but-2-ynoic acid ethyl ester, 2-butynoic acid, ethyl ester, tetrolic acid ethyl ester, ethyl-2-butynoate, ethyl 3-methylpropiolate, acmc-1aeo2, ethyl 1-propynecarboxylate
78043
etilo but-2-inoato
CCOC(=O)C#CC
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
4341-76-8
C6H8O2
112.13
MFCD00015182
FCJJZKCJURDYNF-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-butynoate, ethyl tetrolate, 2-butynoic acid ethyl ester, but-2-ynoic acid ethyl ester, 2-butynoic acid, ethyl ester, tetrolic acid ethyl ester, ethyl-2-butynoate, ethyl 3-methylpropiolate, acmc-1aeo2, ethyl 1-propynecarboxylate
78043
etilo but-2-inoato
CCOC(=O)C#CC

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-butynoate
Color Marrón a gris
Punto de ebullición 160.0°C to 164.0°C
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 2-butynoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'