Learn More
Etil2-amino-4-metiltiofeno-3-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.25 |
Porcentaje de pureza | 97% |