Learn More
Etil 2-amino-4-metilpirimidina-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2704079
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
81633-29-6
C8H11N3O2
181.20
MFCD00052622
YBFVMJRSZCVJJP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209plx, maybridge1_003176, ethyl2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-5-ethoxycarbonyl-4-methylpyrimidine, ethyl 2-amino-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester
459813
etil 2-amino-4-metilpirimidina-5-carboxilato
CCOC(=O)C1=CN=C(N)N=C1C
81633-29-6
C8H11N3O2
181.20
MFCD00052622
YBFVMJRSZCVJJP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209plx, maybridge1_003176, ethyl2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-5-ethoxycarbonyl-4-methylpyrimidine, ethyl 2-amino-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester
459813
etil 2-amino-4-metilpirimidina-5-carboxilato
CCOC(=O)C1=CN=C(N)N=C1C
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza 97%