Learn More
Etilo2-amino-4-(4-clorofenil)-3-tiofenocarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3075890
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
65234-09-5
C13H12ClNO2S
281.75
MFCD01038372
YHJWJJKFFNCDCK-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-chloro-phenyl-thiophene-3-carboxylicacidethylester, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-chloro-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, us8889672, apogee a, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-3-thiophenecarboxylate #, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-thiophene-3-carboxylate, 3-thiophenecarboxylicacid,2-amino-4-4-chlorophenyl-,ethyl ester
616598
etil 2-amino-4-(4-clorofenil)tiofeno-3-carboxilato
CCOC(=O)C1=C(N)SC=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
65234-09-5
C13H12ClNO2S
281.75
MFCD01038372
YHJWJJKFFNCDCK-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-chloro-phenyl-thiophene-3-carboxylicacidethylester, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-chloro-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, us8889672, apogee a, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-3-thiophenecarboxylate #, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-thiophene-3-carboxylate, 3-thiophenecarboxylicacid,2-amino-4-4-chlorophenyl-,ethyl ester
616598
etil 2-amino-4-(4-clorofenil)tiofeno-3-carboxilato
CCOC(=O)C1=C(N)SC=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Nombre del producto químico o material ethyle2-amino-4-(4-chlorophenyl)-3-thiophenecarboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.76
Porcentaje de pureza 97%