Learn More
etilo1-metilciclopropano-1-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate |
% mín. CAS | 97.0 |
Densidad | 0.9180g/mL |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | CH3C3H4C(O)OCH2CH3 |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | ethyl 1-methylcyclopropanecarboxylate, 1-methylcyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl1-methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, 1-methyl-, ethyl ester, cyclopropanecarboxylicacid, 1-methyl-, ethyl ester, ethyl 1-methylcyclopropane-carboxylate, 1-methylcyclopropanoic acid ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl-1-methylcyclopropane, ethyl 1-methylcyclopropan-1-carboxylate, ethyl 1-methyl cyclopropane-1-carboxylate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.17 |
Porcentaje de pureza | 97% |