Learn More
Ethyl (S)-3-hydroxybutyrate, 99%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 335260010
Detalles adicionales : CAS : 56816-01-4 Peso : 0.05100kg
Cantidad. | 1g |
---|---|
Envase | Frasco de vidrio |
56816-01-4 | |
132.16 | |
OMSUIQOIVADKIM-YFKPBYRVSA-N | |
6950306 | |
CCOC(=O)CC(C)O |
C6H12O3 | |
MFCD00066206 | |
s-ethyl 3-hydroxybutanoate, ethyl s-3-hydroxybutyrate, ethyl 3s-3-hydroxybutanoate, s-+-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, ethyl s-+-3-hydroxybutyrate, s-+-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl s-3-hydroxybutanoate, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3s, ethyl s---3-hydroxybutyrate | |
(3S)-3-hidroxibutírato de etilo |
Especificaciones
Etil (S)-3-hidroxibutirato | |
64°C | |
Frasco de vidrio | |
1.01 | |
De + 43° a + 47° (20 °C, 589 nm) (c = 1, CHCl3) | |
Incolora | |
56816-01-4 | |
C6H12O3 | |
MFCD00066206 | |
OMSUIQOIVADKIM-YFKPBYRVSA-N | |
(3S)-3-hidroxibutírato de etilo | |
6950306 | |
Líquido |
1.0100 g/ml | |
Auténtico | |
De 1.4195 a 1.4215 (20 °C, 589 nm) | |
+ 43.00 (20.00 °C c = 1, cloroformo) | |
180°C to 182°C | |
1g | |
99 % | |
CH3CH(OH)CH2COOCH2CH3 | |
s-ethyl 3-hydroxybutanoate, ethyl s-3-hydroxybutyrate, ethyl 3s-3-hydroxybutanoate, s-+-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, ethyl s-+-3-hydroxybutyrate, s-+-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl s-3-hydroxybutanoate, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3s, ethyl s---3-hydroxybutyrate | |
CCOC(=O)CC(C)O | |
132.16 | |
132.16 | |
99 % |