Learn More
Ethylcyclohexane, 99+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 118311000
Detalles adicionales : CAS : 1678-91-7 Peso : 0.12800kg Transport : UN number : 3295 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 100mL
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10437110
  • 97.40€ / 100 ml
En stock 16
Añadir a la cesta
Especificación
1678-91-7
112.216
IIEWJVIFRVWJOD-UHFFFAOYSA-N
15504
CCC1CCCCC1
C8H16
MFCD00001523
cyclohexane, ethyl, ethyl cyclohexane, cyclohexylethane, ethyl-cyclohexane, acmc-1c1qu, ethylcyclohexane, dsstox_cid_30334, dsstox_gsid_51779, wln: l6tj a2, qspl 100
ethylcyclohexane
Especificación
Ethylcyclohexane
Authentic
1.4311 to 1.4331 (20°C, 589nm)
100mL
1678-91-7
C8H16
MFCD00001523
cyclohexane, ethyl, ethyl cyclohexane, cyclohexylethane, ethyl-cyclohexane, acmc-1c1qu, ethylcyclohexane, dsstox_cid_30334, dsstox_gsid_51779, wln: l6tj a2, qspl 100
CCC1CCCCC1
112.216
112.21
≥99.0%
0.78g/mL
Glass bottle
Colorless
99+%
99+%
C6H11C2H5
05, 35
IIEWJVIFRVWJOD-UHFFFAOYSA-N
ethylcyclohexane
15504
Liquid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Ethylcyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
SDS Documentación