Learn More
Ácido etilborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510506
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
4433-63-0
C2H7BO2
73.89
MFCD01074536
PAVZHTXVORCEHP-UHFFFAOYSA-N
boronic acid, ethyl, ethaneboronic acid, ethyldihydroxyborane, ethyl boronic acid, boronic acid, ethyl-9ci, ethylboronicacid, pubchem7960, ethylboric acid, etb oh 2
521157
ethylboronic acid
CCB(O)O
4433-63-0
C2H7BO2
73.89
MFCD01074536
PAVZHTXVORCEHP-UHFFFAOYSA-N
boronic acid, ethyl, ethaneboronic acid, ethyldihydroxyborane, ethyl boronic acid, boronic acid, ethyl-9ci, ethylboronicacid, pubchem7960, ethylboric acid, etb oh 2
521157
ethylboronic acid
CCB(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethylboronic acid
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2B(OH)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.89
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino, agujas o escamas
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.