Learn More
Ethyl viologen dibromide, 97%, ACROS Organics™
23.70€ - 87.90€
CAS 53721-12-3
Fórmula molecular C14H18Br2N2
Molecular Weight (g/mol) 374.11
InChI Key LCEBDKLPALDQPV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ethyl viologen dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridinium dibromide, 4,4'-bipyridinium, 1,1'-diethyl-, dibromide, ethylviologen dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridiniumdibromide, 1,1/'-diethyl-4,4/'-bipyridinium dibromide, 1,1-diethyl-4,4-bipyridinium dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridine-1,1'-diium bromide, 1-ethyl-4-1-ethyl 4-pyridyl pyridine, bromide, bromide
PubChem CID 11474262
IUPAC Name 1-ethyl-4-(1-ethylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium;dibromide
SMILES CC[N+]1=CC=C(C=C1)C2=CC=[N+](C=C2)CC.[Br-].[Br-]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15495354
Ver documentos
Acros Organics
455030010
1g 23.70€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
31-08-2020
Añadir a la cesta
15475364
Ver documentos
Acros Organics
455030050
5g 87.90€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
53721-12-3
374.11
ethyl viologen dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridinium dibromide, 4,4'-bipyridinium, 1,1'-diethyl-, dibromide, ethylviologen dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridiniumdibromide, 1,1/'-diethyl-4,4/'-bipyridinium dibromide, 1,1-diethyl-4,4-bipyridinium dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridine-1,1'-diium bromide, 1-ethyl-4-1-ethyl 4-pyridyl pyridine, bromide, bromide
1-ethyl-4-(1-ethylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium;dibromide
C14H18Br2N2
LCEBDKLPALDQPV-UHFFFAOYSA-L
11474262
CC[N+]1=CC=C(C=C1)C2=CC=[N+](C=C2)CC.[Br-].[Br-]
Especificaciones
Ethyl viologen dibromide
Glass Bottle
1g
96% min. (Argentometry)
ethyl viologen dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridinium dibromide, 4,4'-bipyridinium, 1,1'-diethyl-, dibromide, ethylviologen dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridiniumdibromide, 1,1/'-diethyl-4,4/'-bipyridinium dibromide, 1,1-diethyl-4,4-bipyridinium dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridine-1,1'-diium bromide, 1-ethyl-4-1-ethyl 4-pyridyl pyridine, bromide, bromide
CC[N+]1=CC=C(C=C1)C2=CC=[N+](C=C2)CC.[Br-].[Br-]
374.11
374.11
Authentic
278.0°C
53721-12-3
C14H18Br2N2
LCEBDKLPALDQPV-UHFFFAOYSA-L
1-ethyl-4-(1-ethylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium;dibromide
11474262
97%
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Ethyl viologen dibromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.