Learn More
Dibromuro de etil viológeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15475364
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
53721-12-3
C14H18Br2N2
374.11
LCEBDKLPALDQPV-UHFFFAOYSA-L
ethyl viologen dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridinium dibromide, 4,4'-bipyridinium, 1,1'-diethyl-, dibromide, ethylviologen dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridiniumdibromide, 1,1/'-diethyl-4,4/'-bipyridinium dibromide, 1,1-diethyl-4,4-bipyridinium dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridine-1,1'-diium bromide, 1-ethyl-4-1-ethyl 4-pyridyl pyridine, bromide, bromide
11474262
1-etil-4-(1-etilpiridin-1-io-4-il)piridin-1-io; dibromuro
CC[N+]1=CC=C(C=C1)C2=CC=[N+](C=C2)CC.[Br-].[Br-]
53721-12-3
C14H18Br2N2
374.11
LCEBDKLPALDQPV-UHFFFAOYSA-L
ethyl viologen dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridinium dibromide, 4,4'-bipyridinium, 1,1'-diethyl-, dibromide, ethylviologen dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridiniumdibromide, 1,1/'-diethyl-4,4/'-bipyridinium dibromide, 1,1-diethyl-4,4-bipyridinium dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridine-1,1'-diium bromide, 1-ethyl-4-1-ethyl 4-pyridyl pyridine, bromide, bromide
11474262
1-etil-4-(1-etilpiridin-1-io-4-il)piridin-1-io; dibromuro
CC[N+]1=CC=C(C=C1)C2=CC=[N+](C=C2)CC.[Br-].[Br-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl viologen dibromide
Punto de fusión 278.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.11
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl viologen dibromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.