Learn More
Trimetilsililacetato de etilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023800
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
4071-88-9
C7H16O2Si
160.288
MFCD00009172
QQFBQBDINHJDMN-UHFFFAOYSA-N
ethyl trimethylsilyl acetate, ethyl trimethylsilylacetate, ethyl 2-trimethylsilyl acetate, etsa, trimethylsilyl acetic acid ethyl ester, acetic acid, trimethylsilyl-, ethyl ester, pubchem16058, acmc-1ahie
77687
2-trimetilsililacetato de etilo
CCOC(=O)C[Si](C)(C)C
4071-88-9
C7H16O2Si
160.288
MFCD00009172
QQFBQBDINHJDMN-UHFFFAOYSA-N
ethyl trimethylsilyl acetate, ethyl trimethylsilylacetate, ethyl 2-trimethylsilyl acetate, etsa, trimethylsilyl acetic acid ethyl ester, acetic acid, trimethylsilyl-, ethyl ester, pubchem16058, acmc-1ahie
77687
2-trimetilsililacetato de etilo
CCOC(=O)C[Si](C)(C)C
Ethyl trimethylsilylacetate is used in the synthesis of ethyl-2,2-dibromo-2-(trimethylsilyl)acetate. It was also used to silylate the enolizable aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trimetilsililacetato de etilo se utiliza en la síntesis de etilo-2,2-dibromo-2-(trimetilsilil)acetato. También se utilizó para sililizar los aldehídos y cetonas enolizables.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl (trimethylsilyl)acetate
Densidad 0.876
Punto de ebullición 156°C to 158°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Índice de refracción 1.415
Cantidad 10 g
Número UN UN3272
Beilstein 1755902
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.29
Porcentaje de pureza ≥98%