Learn More
Tetrahidropiran-4ilacetato de etilo, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC67423DE
Detalles adicionales : CAS : 103260-44-2 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
Envase Frasco de vidrio ámbar
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10012504
  • 353.00€ / 5 g
Fecha estimada de envío
08-02-2021
103260-44-2
172.224
ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate, ethyl 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetate, ethyl 2-oxan-4-yl acetate, ethyl tetrahydropyran-4-yl-acetate, ethyl 2-4-tetrahydropyranyl acetate, ethyl tetrahydropyranyl-4-acetate, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro-, ethyl ester, ethyl tetrahydropyran-4-acetate, tetrahydro-pyran-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetate
2-(oxan-4-il)acetato de etilo
C9H16O3
JLMMMEDWRUVCEW-UHFFFAOYSA-N
2773412
CCOC(=O)CC1CCOCC1
Especificaciones
Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
5g
97%
ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate, ethyl 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetate, ethyl 2-oxan-4-yl acetate, ethyl tetrahydropyran-4-yl-acetate, ethyl 2-4-tetrahydropyranyl acetate, ethyl tetrahydropyranyl-4-acetate, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro-, ethyl ester, ethyl tetrahydropyran-4-acetate, tetrahydro-pyran-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetate
CCOC(=O)CC1CCOCC1
172.224
172.22
Frasco de vidrio ámbar
103260-44-2
C9H16O3
JLMMMEDWRUVCEW-UHFFFAOYSA-N
2-(oxan-4-il)acetato de etilo
2773412
97%
Videos
SDS Documentos