Learn More
Salicilato de etilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2691474
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
118-61-6
C9H10O3
166.18
MFCD00002215
GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
ethyl salicylate, sal ethyl, mesotol, salotan, salicylic ether, salicylic acid, ethyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, ethyl o-hydroxybenzoate, o-ethoxycarbonyl phenol, 2-hydroxybenzoic acid ethyl ester
8365
etil 2-hidroxibenzoato
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
118-61-6
C9H10O3
166.18
MFCD00002215
GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
ethyl salicylate, sal ethyl, mesotol, salotan, salicylic ether, salicylic acid, ethyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, ethyl o-hydroxybenzoate, o-ethoxycarbonyl phenol, 2-hydroxybenzoic acid ethyl ester
8365
etil 2-hidroxibenzoato
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl salicylate
Nombre de nota 99+%
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión 2.0°C to 3.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1280g/mL
Punto de ebullición 234.0°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 2-(HO)C6H4CO2C2H5
Índice de refracción 1.5210 to 1.5250
Cantidad 5 g
Beilstein 10,73
Índice Merck 15,3902
Gravedad específica 1.128
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.