Learn More
(S)-2-Hidroxibutirato de etilo, 97 %
Catalog Number 15473807
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Las aplicaciones
Se empleaba principalmente en la síntesis inorgánica. Son materiales de partida para las reacciones de condensación. El alcohol homoalílico se encunetra con facilidad en la abertura del anillo regioespecífico de acetato de etilo (S)-oxiranilo comercialmente disponible con
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl (S)-2-oxiranylacetate
CAS 112083-63-3
Fórmula molecular C6H10O3
Número MDL MFCD00672889
Cantidad 500 mg
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo ethyl s-2-oxiranylacetate, s-ethyl 2-oxiran-2-yl acetate, ethyl s-3,4-epoxybutyrate, s-oxiraneacetic acid ethyl ester, oxiraneacetic acid, ethyl ester, 2s, 2-oxiraneacetic acid,ethyl ester, 2s, ethyl 2-2s-oxiran-2-yl acetate, ethyl s-oxirane-2-acetate, ethyl 2s-oxiran-2-ylacetate, ethyl s-3,4-epoxybutanoate
Información de solubilidad Decomposes in water.
Clave InChI WHUSTVAXKRFVPD-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCOC(=O)CC1CO1
Nombre IUPAC acetato d2-[(2S)-oxiran-2-il] etilo
Peso molecular (g/mol) 130.14
PubChem CID 10920539
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 97%