missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éter de etilpropileno, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7028904
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
928-55-2
C5H10O
86.13
MFCD00015184
XDHOEHJVXXTEDV-HYXAFXHYSA-N
1-ethoxypropene, ethyl propenyl ether, ether, ethyl propenyl, propenyl ethyl ether, e-1-ethoxyprop-1-ene, 1-ethoxy-1-propene, unii-jh817due12, ethyl 1-propenyl ether, 1-propene, 1-ethoxy, ethyl-1-propenyl ether
5365091
CCO\C=C/C
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
928-55-2
C5H10O
86.13
MFCD00015184
XDHOEHJVXXTEDV-HYXAFXHYSA-N
1-ethoxypropene, ethyl propenyl ether, ether, ethyl propenyl, propenyl ethyl ether, e-1-ethoxyprop-1-ene, 1-ethoxy-1-propene, unii-jh817due12, ethyl 1-propenyl ether, 1-propene, 1-ethoxy, ethyl-1-propenyl ether
5365091
CCO\C=C/C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl propenyl ether
Nombre de nota cis + trans
Densidad 0.778
Punto de ebullición 69°C to 71°C
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Índice de refracción 1.398
Cantidad 5 g
Número UN UN3271
Beilstein 1735974
Nombre IUPAC (1Z)-1-etoxiprop-1-eno
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'