Learn More
Pipecolinato de etilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3523445
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
15862-72-3
C8H16NO2
158.22
MFCD00005980
SZIKRGHFZTYTIT-ZETCQYMHSA-O
ethyl pipecolinate, ethyl 2-piperidinecarboxylate, ethyl pipecolate, pipecolinic acid ethyl ester, pipecolic acid ethyl ester, ethylpiperidine-2-carboxylate, 2-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 2-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, ethylpipecolinate, pubchem7720
27517
piperidina-2-carboxilato de etilo
CCOC(=O)[C@@H]1CCCC[NH2+]1
15862-72-3
C8H16NO2
158.22
MFCD00005980
SZIKRGHFZTYTIT-ZETCQYMHSA-O
ethyl pipecolinate, ethyl 2-piperidinecarboxylate, ethyl pipecolate, pipecolinic acid ethyl ester, pipecolic acid ethyl ester, ethylpiperidine-2-carboxylate, 2-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 2-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, ethylpipecolinate, pubchem7720
27517
piperidina-2-carboxilato de etilo
CCOC(=O)[C@@H]1CCCC[NH2+]1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl pipecolinate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0060g/mL
Punto de ebullición 216°C to 217°C
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4550 to 1.457
Cantidad 5 g
Beilstein 22, 7
Gravedad específica 1.006
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl pipecolinate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.