Learn More
Fenilpropiolato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-131927
22.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2216-94-6
C11H10O2
174.2
MFCD00009185
ACJOYTKWHPEIHW-UHFFFAOYSA-N
ethyl phenylpropiolate, ethylphenylpropiolate, ethyl 3-phenylpropiolate, ethyl phenylpropriolate, 2-propynoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, ethyl 3-phenylpropynoate, ethyl phenylpropynoate, ethyl phenylacetylenecarboxylate, phenylpropiolic acid ethyl ester, ethyl 3-phenyl-2-propynoate
91516
etil 3-fenilprop-2-inoato
CCOC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2216-94-6
C11H10O2
174.2
MFCD00009185
ACJOYTKWHPEIHW-UHFFFAOYSA-N
ethyl phenylpropiolate, ethylphenylpropiolate, ethyl 3-phenylpropiolate, ethyl phenylpropriolate, 2-propynoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, ethyl 3-phenylpropynoate, ethyl phenylpropynoate, ethyl phenylacetylenecarboxylate, phenylpropiolic acid ethyl ester, ethyl 3-phenyl-2-propynoate
91516
etil 3-fenilprop-2-inoato
CCOC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl phenylpropiolate
Nombre de nota 98%
Color Amarillo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 260°C to 270°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C∽CCO2C2H5
Índice de refracción 1.5510 to 1.553
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 634
Gravedad específica 1.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido