Learn More
Fenilglioxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Ethyl phenylglyoxylate has been used in preparation of 1,5-dihydro-5-deazaflavin derivatives possessing a chiral substituent at N(3) position.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fenilglioxilato de etilo se ha utilizado en la preparación de derivados de 1,5-dihidro-5-deazaflavina, que presentan un sustituyente quiral en posición N(3).
Solubilidad
Soluble en agua 1143 mg/l a 25 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El fenilglioxilato de etilo se ha utilizado en la preparación de derivados de 1,5-dihidro-5-deazaflavina, que presentan un sustituyente quiral en posición N(3).
Solubilidad
Soluble en agua 1143 mg/l a 25 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl phenylglyoxylate |
Densidad | 1.122 |
Punto de ebullición | 138°C to 139°C (18 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.516 |
Cantidad | 5 g |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water 1143mg/L @ 25°C . |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.19 |
Porcentaje de pureza | 98% |