Learn More
P-toluato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080767
20.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
94-08-6
C10H12O2
164.204
MFCD00009117
NWPWRAWAUYIELB-UHFFFAOYSA-N
ethyl p-toluate, ethyl p-methylbenzoate, benzoic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 4-methylbenzoic acid ethyl ester, unii-xuf0sq8l2j, p-toluic acid ethyl ester, xuf0sq8l2j, p-toluic acid, ethyl ester, 4-methyl-benzoic acid ethyl ester, ethyl4-methylbenzoate
66743
etilo 4-metilbenzoato
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
94-08-6
C10H12O2
164.204
MFCD00009117
NWPWRAWAUYIELB-UHFFFAOYSA-N
ethyl p-toluate, ethyl p-methylbenzoate, benzoic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 4-methylbenzoic acid ethyl ester, unii-xuf0sq8l2j, p-toluic acid ethyl ester, xuf0sq8l2j, p-toluic acid, ethyl ester, 4-methyl-benzoic acid ethyl ester, ethyl4-methylbenzoate
66743
etilo 4-metilbenzoato
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl p-toluate
Densidad 1.025
Punto de ebullición 232°C
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Índice de refracción 1.508
Cantidad 50 g
Beilstein 1863756
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza ≥98%