Learn More
Etil oleato, 98 %, mezcla de ésteres de ácidos grasos homólogos, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10627191
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
111-62-6
C20H38O2
310.51
LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
ethyl oleate, ethyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, ethyl ester, oleic acid ethyl ester, 9-octadecenoic acid z-, ethyl ester, ethyl oleate nf, ethyl z-octadec-9-enoate, ethyl oleate natural, fema no. 2450
5363269
CHEBI:84940
(Z)-octadec-9-enoato de etilo
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC
111-62-6
C20H38O2
310.51
LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
ethyl oleate, ethyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, ethyl ester, oleic acid ethyl ester, 9-octadecenoic acid z-, ethyl ester, ethyl oleate nf, ethyl z-octadec-9-enoate, ethyl oleate natural, fema no. 2450
5363269
CHEBI:84940
(Z)-octadec-9-enoato de etilo
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl oleate
Acidez 0.5mg KOH/g max.
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 190.0°C to 210.0°C (7.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 160°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 60% min. (oleic acid) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOC2H5
Índice de refracción 1.4490 to 1.4530
Cantidad 1 kg
Valor de saponificación 177 to 188mg KOH/g
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.51
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido aceitoso