Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl O-(3,5-difluorobenzenesulfonyl)acetohydroxamate, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62800.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457856
  • 280.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD27977424
O-(3,5-Difluorobenzenesulfonyl)acetohydroxamic acid ethyl ester
Especificación
Ethyl O-(3,5-difluorobenzenesulfonyl)acetohydroxamate
1g
O-(3,5-Difluorobenzenesulfonyl)acetohydroxamic acid ethyl ester
Liquid
Yellow
MFCD27977424
279.26
97%