Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl O-(3,4-difluorobenzenesulfonyl)acetohydroxamate, 97%
Marca: Alfa Aesar™ H61608.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. | 1g |
---|
MFCD26967847 | |
O-(3,4-Difluorobenzenesulfonyl)acetohydroxamic acid esthyl ester |
Especificaciones
Ethyl O-(3,4-difluorobenzenesulfonyl)acetohydroxamate | |
1g | |
O-(3,4-Difluorobenzenesulfonyl)acetohydroxamic acid esthyl ester | |
Liquid |
Colorless | |
MFCD26967847 | |
279.26 | |
97% |