missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Ethyl O-(3,4-difluorobenzenesulfonyl)acetohydroxamate, 97%

196.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

Número MDL MFCD26967847
Sinónimo O-(3,4-Difluorobenzenesulfonyl)acetohydroxamic acid esthyl ester
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15456646 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H61608.MD
250mg 196.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-11-2019
Añadir a la cesta
 
15446646 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H61608.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD26967847
O-(3,4-Difluorobenzenesulfonyl)acetohydroxamic acid esthyl ester

Especificaciones

250mg
Colorless
O-(3,4-Difluorobenzenesulfonyl)acetohydroxamic acid esthyl ester
Liquid
Ethyl O-(3,4-difluorobenzenesulfonyl)acetohydroxamate
MFCD26967847
279.26
97%