Learn More
N-hidroxiacetilidato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081157
28.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10576-12-2
C4H9NO2
103.12
MFCD00002114,MFCD00002114
QWKAVVNRCKPKNM-SNAWJCMRSA-N
ethyl n-hydroxyacetimidate, n-hydroxyethanimidic acid, ethyl ester, ethyl acetohydroximate, ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyacetimidate, ethyl 1e-n-hydroxyethanimidate, snx`lfelmmpqh, ethyl acethydroxamate, 1-ethoxyethanone oxime
6386647
etil (1Z)-N-hidroxietanimidato
CCO\C(C)=N\O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10576-12-2
C4H9NO2
103.12
MFCD00002114,MFCD00002114
QWKAVVNRCKPKNM-SNAWJCMRSA-N
ethyl n-hydroxyacetimidate, n-hydroxyethanimidic acid, ethyl ester, ethyl acetohydroximate, ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyacetimidate, ethyl 1e-n-hydroxyethanimidate, snx`lfelmmpqh, ethyl acethydroxamate, 1-ethoxyethanone oxime
6386647
etil (1Z)-N-hidroxietanimidato
CCO\C(C)=N\O
Ethyl N-hydroxyacetimidate was used in the synthesis of O-acyl-and O-nitrophenylhydroxylamines, hydroxamic acid ethoxycarbonylhydrazides and ethyl O-(2,4-dinitrophenyl)acetohydroxamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó el N-hidroxiacetilidato de etilo en la síntesis de O-acil-y O-nitrofenilhidroxilaminas, ácido hidroxámico de etoxicarbonilhidrazidas y etil O-(2,4-dinitrofenil)acetohidroxamato.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl N-hydroxyacetimidate
Punto de fusión 23°C to 25°C
Punto de ebullición 55°C to 58°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación 77°C (171°F)
Índice de refracción 1.434
Cantidad 5 g
Beilstein 1700260
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Decompose in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 97%