Learn More
Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, 97% Tech., ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 162301000
Detalles adicionales : CAS : 52763-21-0 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10398243
  • 690.20€ / 100 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
52763-21-0
297.77
UQOMEAWPKSISII-UHFFFAOYSA-N
2723880
CCOC(=O)C1CCN(CC1=O)CC2=CC=CC=C2.Cl
C15H19NO3·HCl
MFCD00012792
ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride, ethyl n-benzyl-3-oxo-4-piperidine-carboxylate hydrochloride, ethyl 1-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, 1-benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidone hydrochloride, ethyl 1-benzyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate hcl, ethyl 1-benzyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl n-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride, zlchem 420, pubchem19671
ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate;hydrochloride
Especificaciones
100g
Authentic
White to Brown
52763-21-0
C15H19NO3·HCl
ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride, ethyl n-benzyl-3-oxo-4-piperidine-carboxylate hydrochloride, ethyl 1-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, 1-benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidone hydrochloride, ethyl 1-benzyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate hcl, ethyl 1-benzyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl n-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride, zlchem 420, pubchem19671
CCOC(=O)C1CCN(CC1=O)CC2=CC=CC=C2.Cl
297.77
297.77
≥96.0%
Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride
Glass bottle
160°C to 165°C
97%
MFCD00012792
UQOMEAWPKSISII-UHFFFAOYSA-N
ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate;hydrochloride
2723880
Crystalline Powder
Technical
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidine-carboxylate hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos