Learn More
Ethyl morpholine-2-carboxylate, 95%, Maybridge
Marca:  Maybridge MO08391DA
Detalles adicionales : CAS : 107904-06-3 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10011834
  • 142.80€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
107904-06-3
159.185
PTWKMUDNOPBYJO-UHFFFAOYSA-N
15651197
CCOC(=O)C1CNCCO1
C7H13NO3
MFCD08751336
ethyl 2-morpholinecarboxylate, 2-morpholinecarboxylic acid ethyl ester, 2-morpholinecarboxylicacid, ethyl ester, 2-morpholinecarboxylic acid, ethyl ester, morpholine-2-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209xhl, 2-ethoxycarbonyl morpholine
ethyl morpholine-2-carboxylate
Especificación
Ethyl morpholine-2-carboxylate
1g
95.0
C7H13NO3
ethyl 2-morpholinecarboxylate, 2-morpholinecarboxylic acid ethyl ester, 2-morpholinecarboxylicacid, ethyl ester, 2-morpholinecarboxylic acid, ethyl ester, morpholine-2-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209xhl, 2-ethoxycarbonyl morpholine
CCOC(=O)C1CNCCO1
159.185
159.18
Amber Glass Bottle
107904-06-3
95%
MFCD08751336
PTWKMUDNOPBYJO-UHFFFAOYSA-N
ethyl morpholine-2-carboxylate
15651197
95%
Videos
SDS Documentación