Learn More
Etilmetilcetona, extra pura, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Descripción
C4H8O, número CAS-78-93-3, metiletilcetona, acetona de metilo, 2-butanona, meetco, butanona, 3-butanona, etilmetilcetona, 2,5 l, 80 °C, CHEBI:28398, incoloro, 72,11 g/mol, ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N, butan-2-ona, -87 °C, 11648
Especificaciones
Punto de fusión | -87°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 80°C |
Envase | Recipiente de metal |
Cantidad | 25 L |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 72.11g/mol |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Butanone
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.