Learn More
Maltol etílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15254258
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
4940-11-8
C7H8O3
140.14
4940-11-8
C7H8O3
140.14
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl maltol
Punto de fusión 89.0°C to 93.0°C
Punto de ebullición 289.0°C to 290.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,3879
Sinónimo ethyl maltol, 2-ethyl-3-hydroxy-4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, veltol plus, 3-hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, ethylmaltol, 2-ethylpyromeconic acid, 4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy, 3-hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 2-ethyl pyromeconic acid
Clave InChI YIKYNHJUKRTCJL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=C(C(=O)C=CO1)O
Nombre IUPAC 2-etil-3-hidroxipirano-4-ona
PubChem CID 21059
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl maltol, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.