Learn More
Cloruro de malonilo etílico, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510584
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
36239-09-5
C5H7ClO3
150.56
MFCD00000736
KWFADUNOPOSMIJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3-chloro-3-oxopropionate, ethyl chloroformylacetate, ethyl chloroformyl acetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl3-chloro-3-oxopropanoate, ethyl malonylchloride, carbethoxyacetyl chloride, 2-ethoxycarbonylacetyl chloride, ethyl 2-chlorocarbonyl acetate, chloroformyl acetic acid ethyl ester
118931
3-cloro-3-oxopropanoato de etilo
CCOC(=O)CC(Cl)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
36239-09-5
C5H7ClO3
150.56
MFCD00000736
KWFADUNOPOSMIJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3-chloro-3-oxopropionate, ethyl chloroformylacetate, ethyl chloroformyl acetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl3-chloro-3-oxopropanoate, ethyl malonylchloride, carbethoxyacetyl chloride, 2-ethoxycarbonylacetyl chloride, ethyl 2-chlorocarbonyl acetate, chloroformyl acetic acid ethyl ester
118931
3-cloro-3-oxopropanoato de etilo
CCOC(=O)CC(Cl)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl malonyl chloride
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.1700g/mL
Punto de ebullición 79.0°C to 80.0°C (25.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCOCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4250 to 1.4310
Cantidad 5 g
Beilstein 02,582
Gravedad específica 1.17
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.56
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl malonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.