Learn More
L-lactato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11494263
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
687-47-8
C5H10O3
118.132
MFCD00065359
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
92831
CHEBI:78322
(2S)-2-hidroxipropanoato de etilo
CCOC(=O)C(C)O
687-47-8
C5H10O3
118.132
MFCD00065359
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
92831
CHEBI:78322
(2S)-2-hidroxipropanoato de etilo
CCOC(=O)C(C)O
Ethyl L-lactate is used in the preparation of food additives, aryl aldimines, fragrances and in pharmaceutical preparations. It can be considered as a green solvent in chemical industries due to its biodegradable nature. As a solvent, it used in the production of nitrocellulose, cellulose acetate and cellulose ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El L-lactato de etilo se utiliza en la preparación de aditivos alimentarios, aldiminas de arilo, fragancias y en preparaciones farmacéuticas. Puede ser considerado como un disolvente ecológico en la industria químicas debido a su naturaleza biodegradable. Como disolvente, se utiliza en la producción de nitrocelulosa, acetato de celulosa y éteres de celulosa.
Solubilidad
Miscible con agua y cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl L-lactate
Punto de fusión -25°C
Punto de ebullición 152°C to 155°C
Temperatura de inflamación 46°C (114°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 10,000 g
Número UN UN1192
Beilstein 1720839
Índice Merck 14,3817
Rotación óptica −11° (neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 99%