missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isovalerato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7080641
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
108-64-5
C7H14O2
130.187
MFCD00009203
PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl isovalerate, ethyl 3-methylbutyrate, ethylisovalerate, ethyl isopentanoate, isovaleric acid, ethyl ester, butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester, ethyl beta-methylbutyrate, ethyl isovalerianate, 3-methylbutyric acid ethyl ester, 3-methylbutanoic acid ethyl ester
7945
CHEBI:31571
3-metilbutanoato de etilo
CCOC(=O)CC(C)C
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
108-64-5
C7H14O2
130.187
MFCD00009203
PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl isovalerate, ethyl 3-methylbutyrate, ethylisovalerate, ethyl isopentanoate, isovaleric acid, ethyl ester, butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester, ethyl beta-methylbutyrate, ethyl isovalerianate, 3-methylbutyric acid ethyl ester, 3-methylbutanoic acid ethyl ester
7945
CHEBI:31571
3-metilbutanoato de etilo
CCOC(=O)CC(C)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl isovalerate
Punto de fusión -99°C
Densidad 0.866
Punto de ebullición 131°C to 133°C
Temperatura de inflamación 26°C (78°F)
Olor Fruit-like
Índice de refracción 1.396
Cantidad 100 mL
Número UN UN3272
Beilstein 1744677
Índice Merck 14,3816
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'