Learn More
Isonipecotato de etilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-130368
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
1126-09-6
C8H15NO2
157.21
MFCD00006003
RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-piperidinecarboxylate, ethyl isonipecotate, piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, isonipecotic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 4-carbethoxypiperidine, 4-carboethoxypiperidine, 4-ethoxycarbonyl piperidine
70770
piperidina-4-carboxilato de etilo
CCOC(=O)C1CCNCC1
1126-09-6
C8H15NO2
157.21
MFCD00006003
RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-piperidinecarboxylate, ethyl isonipecotate, piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, isonipecotic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 4-carbethoxypiperidine, 4-carboethoxypiperidine, 4-ethoxycarbonyl piperidine
70770
piperidina-4-carboxilato de etilo
CCOC(=O)C1CCNCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl isonipecotate
Nombre de nota 98+%
Color Marrón a incoloro
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 95.0°C to 98.0°C (7.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 80°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4585 to 1.4605
Cantidad 25 g
Beilstein 22, IV, 128
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl isonipecotate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.