Learn More
Isodehidroacetato de etilo, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4813477
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
3385-34-0
C10H12O4
196.20
MFCD00006643
FBPWNVQUVXSXKS-UHFFFAOYSA-N
ethyl isodehydroacetate, ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2h-pyran-5-carboxylate, ethyl isodehydracetate, 5-carbethoxy-4,6-dimethyl-2-pyrone, 2h-pyran-5-carboxylic acid, 4,6-dimethyl-2-oxo-, ethyl ester, ethyl 4,6-dimethyl-5-coumalate, 2,4-dimethyl-6-oxo-6h-pyran-3-carboxylic acid ethyl ester, ethylisodehydroacetate, ethyl 4,6-dimethyl-2-oxopyran-5-carboxylate, acmc-20am57
76918
etilo 2,4-dimetil-6-oxopiran-3-carboxilato
CCOC(=O)C1=C(C)OC(=O)C=C1C
3385-34-0
C10H12O4
196.20
MFCD00006643
FBPWNVQUVXSXKS-UHFFFAOYSA-N
ethyl isodehydroacetate, ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2h-pyran-5-carboxylate, ethyl isodehydracetate, 5-carbethoxy-4,6-dimethyl-2-pyrone, 2h-pyran-5-carboxylic acid, 4,6-dimethyl-2-oxo-, ethyl ester, ethyl 4,6-dimethyl-5-coumalate, 2,4-dimethyl-6-oxo-6h-pyran-3-carboxylic acid ethyl ester, ethylisodehydroacetate, ethyl 4,6-dimethyl-2-oxopyran-5-carboxylate, acmc-20am57
76918
etilo 2,4-dimetil-6-oxopiran-3-carboxilato
CCOC(=O)C1=C(C)OC(=O)C=C1C
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl isodehydroacetate
Punto de fusión 17°C to 18°C
Densidad 1.1670g/mL
Punto de ebullición 290°C to 295°C
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5135 to 1.5165
Cantidad 5 g
Beilstein 18,41
Gravedad específica 1.167
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 95%