Learn More
Imidazo[2,1-b][1,3]tiazol-6-carboxilato de etilo, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl imidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-6-carboxylate |
CAS | 64951-04-8 |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula molecular | C8H8N2O2S |
Número MDL | MFCD03419464 |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | ethyl imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylate, ethyl imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxylate, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylic acid ethyl ester, ethylimidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylate, ethyl imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carboxylate, imidazo 2,1-, a thiazole-6-carboxylicacid, ethyl ester, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylicacid, ethyl ester |