Learn More
Cloruro de glutarilo de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7039931
39.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5205-39-0
C7H11ClO3
178.612
MFCD00013659
KKJAQUGGQMCNJY-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-chloroformyl butyrate, ethyl 5-chloro-5-oxovalerate, glutaric acid monoethyl ester chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, ethyl ester, ethyl 4-chlorocarbonyl butanoate, pubchem16647, ksc939c3b, gamma-carbethoxybutyryl chloride, glutaric acid monoethylester chloride, 5-chloro-5-oxovaleric acid ethyl ester
78881
5-cloro-5-oxopentanoato de etilo
CCOC(=O)CCCC(=O)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5205-39-0
C7H11ClO3
178.612
MFCD00013659
KKJAQUGGQMCNJY-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-chloroformyl butyrate, ethyl 5-chloro-5-oxovalerate, glutaric acid monoethyl ester chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, ethyl ester, ethyl 4-chlorocarbonyl butanoate, pubchem16647, ksc939c3b, gamma-carbethoxybutyryl chloride, glutaric acid monoethylester chloride, 5-chloro-5-oxovaleric acid ethyl ester
78881
5-cloro-5-oxopentanoato de etilo
CCOC(=O)CCCC(=O)Cl
Ethyl glutaryl chloride is a main cationic monomer, it can bring quaternary ammonium salt
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de glutarilo de etilo es un monómero catiónico principal, puede llevar sal de amonio cuaternario
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl glutaryl chloride
Densidad 1.139
Punto de ebullición 68°C to 70°C (0.07 mmHg)
Fórmula lineal ClCO(CH2)3COOC2H5
Índice de refracción 1.443
Cantidad 5 mL
Número UN UN3265
Beilstein 1099817
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.61
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido