Learn More
Fluoroacetato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-130252
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
459-72-3
C4H7FO2
106.1
MFCD00000450
VCYZVXRKYPKDQB-UHFFFAOYSA-N
ethyl fluoroacetate, ethyl monofluoroacetate, acetic acid, fluoro-, ethyl ester, fluoroacetic acid ethyl ester, unii-aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove, monofluoroacetic acid ethyl ester, aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove czech, acetic acid, 2-fluoro-, ethyl ester
9988
etil 2-fluoroacetato
CCOC(=O)CF
459-72-3
C4H7FO2
106.1
MFCD00000450
VCYZVXRKYPKDQB-UHFFFAOYSA-N
ethyl fluoroacetate, ethyl monofluoroacetate, acetic acid, fluoro-, ethyl ester, fluoroacetic acid ethyl ester, unii-aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove, monofluoroacetic acid ethyl ester, aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove czech, acetic acid, 2-fluoro-, ethyl ester
9988
etil 2-fluoroacetato
CCOC(=O)CF
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl fluoroacetate
Nombre de nota 97%
Color Incolora
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 119.2°C (753.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 30°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.3745 to 1.3765
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 193
Fieser 05,304
Índice Merck 15, 4199
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl fluoroacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.