Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl dodecanoate, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ A11188.0F
Detalles adicionales : CAS : 106-33-2 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 2500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11493484
  • 364.00€ / 2500 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-10-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
106-33-2
228.376
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
7800
ethyl dodecanoate
C14H28O2
MFCD00015065
Dodecanoic acid ethyl ester; Ethyl laurate
CHEBI:87427
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Ethyl dodecanoate
106-33-2
268°C to 270°C
98%
C14H28O2
1769671
Dodecanoic acid ethyl ester; Ethyl laurate
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
228.376
CHEBI:87427
2500mL
-2°C
138°C (280°F)
Fruit-like
MFCD00015065
14,3818
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
ethyl dodecanoate
7800
228.38