Learn More
Crotonato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11444194
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
623-70-1
C6H10O2
114.14
MFCD00009289
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
ethyl crotonate, ethyl trans-crotonate, ethyl e-but-2-enoate, ethyl trans-2-butenoate, crotonic acid, ethyl ester, 2-butenoic acid, ethyl ester, 2e, ethyl e-2-butenoate, 2-butenoic acid, ethyl ester, ethyl 2e-but-2-enoate, crotonic acid, ethyl ester, e
429065
ethyl (2E)-but-2-enoate
CCOC(=O)\C=C\C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
623-70-1
C6H10O2
114.14
MFCD00009289
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
ethyl crotonate, ethyl trans-crotonate, ethyl e-but-2-enoate, ethyl trans-2-butenoate, crotonic acid, ethyl ester, 2-butenoic acid, ethyl ester, 2e, ethyl e-2-butenoate, 2-butenoic acid, ethyl ester, ethyl 2e-but-2-enoate, crotonic acid, ethyl ester, e
429065
ethyl (2E)-but-2-enoate
CCOC(=O)\C=C\C
Ethyl crotonate is used as a solvent for cellulose esters as well as a plasticizer for acrylic resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El crotonato de etilo se utiliza como disolvente para ésteres de celulosa, así como plastificador para resinas acrílicas.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl crotonate
Densidad 0.918
Punto de ebullición 141°C to 143°C
Temperatura de inflamación 2°C (36°F)
Cantidad 2500 g
Número UN UN1862
Beilstein 635834
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 98%