Learn More
Thermo Scientific Chemicals Etilcelulosa, contenido de etoxil 48 %, 22 cps
Catalog Number 10773191
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9004-57-3
C23H24N6O4
448.483
MFCD00131037
ARSKJXYLLONUAJ-UHFFFAOYSA-N
n-butyl-n-2-acetoxyethyl-4-4-nitro-2,6-dicyanophenyl azo-3-methylbenzeneamine, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl azo-5-nitro, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl diazenyl-5-nitro, azo dye n5, 4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl azo-3-methylphenyl amino hexyl acetate, ethyl cellulose, viscosity ethoxyl, 2-n-butyl-4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl diazenyl-3-methylanilino ethyl acetate, 4-n-2-acetoxyethyl butyl amino-2',6'-dicyano-2-methyl-4'-nitroazobenzene
166304
2-[N-butil-4-[(2,6-diciano-4-nitrofenil)diazenil]-3-metilanilino]acetato de etilo
CCCCN(CCOC(=O)C)C1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2C#N)[N+](=O)[O-])C#N)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9004-57-3
C23H24N6O4
448.483
MFCD00131037
ARSKJXYLLONUAJ-UHFFFAOYSA-N
n-butyl-n-2-acetoxyethyl-4-4-nitro-2,6-dicyanophenyl azo-3-methylbenzeneamine, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl azo-5-nitro, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl diazenyl-5-nitro, azo dye n5, 4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl azo-3-methylphenyl amino hexyl acetate, ethyl cellulose, viscosity ethoxyl, 2-n-butyl-4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl diazenyl-3-methylanilino ethyl acetate, 4-n-2-acetoxyethyl butyl amino-2',6'-dicyano-2-methyl-4'-nitroazobenzene
166304
2-[N-butil-4-[(2,6-diciano-4-nitrofenil)diazenil]-3-metilanilino]acetato de etilo
CCCCN(CCOC(=O)C)C1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2C#N)[N+](=O)[O-])C#N)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl cellulose
Nombre de nota Ethoxyl Content 48%, 22 Cps
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: inert to alkalies and dilute acids, soluble in most organic liquids, insoluble in glycerol
Cantidad 500 g
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.47