Learn More
Etil caprato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10002020
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
110-38-3
C12H24O2
200.32
MFCD00009581
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
8048
CHEBI:87430
decanoato de etilo
CCCCCCCCCC(=O)OCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
110-38-3
C12H24O2
200.32
MFCD00009581
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
8048
CHEBI:87430
decanoato de etilo
CCCCCCCCCC(=O)OCC
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl caprate
Nombre de nota 99+%
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión -20.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8665g/mL
Punto de ebullición 245.0°C
Temperatura de inflamación 102°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)8CO2C2H5
Índice de refracción 1.4240 to 1.4270
Cantidad 500 mL
Beilstein 02,356
Índice Merck 15,3831
Gravedad específica 0.8665
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Viscosidad <30 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.32
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido