missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromodifluoroacetato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11444437
49.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
667-27-6
C4H5BrF2O2
202.983
MFCD00042069
IRSJDVYTJUCXRV-UHFFFAOYSA-N
ethyl bromodifluoroacetate, ethylbromodifluoroacetate, bromodifluoroacetic acid ethyl ester, acetic acid, bromodifluoro-, ethyl ester, ethyl difluorobromoacetate, ethyl 2-bromo-2,2-difluoro-acetate, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxyethan-1-one, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxy-1-oxoethane, ethylbrom difluor acetat, pubchem16953
69585
2-Bromo-2,2-difluoroacetato de etilo
CCOC(=O)C(F)(F)Br
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
667-27-6
C4H5BrF2O2
202.983
MFCD00042069
IRSJDVYTJUCXRV-UHFFFAOYSA-N
ethyl bromodifluoroacetate, ethylbromodifluoroacetate, bromodifluoroacetic acid ethyl ester, acetic acid, bromodifluoro-, ethyl ester, ethyl difluorobromoacetate, ethyl 2-bromo-2,2-difluoro-acetate, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxyethan-1-one, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxy-1-oxoethane, ethylbrom difluor acetat, pubchem16953
69585
2-Bromo-2,2-difluoroacetato de etilo
CCOC(=O)C(F)(F)Br

Ethyl bromodifluoroacetate, is used for the treatment of the Reformat sky reagent with aldehydes and ketones affords 2,2-difluoro-3-hydroxy esters. It is also used in the analysis of reagent purity through IR, NMR.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El bromofluoroacetato de etilo, se utiliza para el tratamiento del reactivo de Reformatsky con aldehídos y cetonas que proporciona 2,2-difluoro-3-hidroxi ésteres. También se utiliza en el análisis de la pureza de los reactivos a través de IR, RMN.

Solubilidad
Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl bromodifluoroacetate
Densidad 1.583
Punto de ebullición 112°C to 114°C
Temperatura de inflamación 21°C (69°F)
Índice de refracción 1.388
Cantidad 5 g
Número UN UN2924
Beilstein 1906095
Información de solubilidad Soluble in most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.99
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'